Learn More
Edmund Buhler Agitador compacto KS 15 A
Descripción
- Agitador orbital KS 15 A para tareas generales de agitación para uso diario
- Capacidad de carga: 15 kg sobre una plataforma de agitación de 400 x 300 mm
- Incluye dispositivo básico sin placa de agitación ni sistema de gradillas
Capacidad de carga:
- Matraces Erlenmeyer de 100 ml: 20 unidades
- Matraces Erlenmeyer de 250 ml: 12 unidades
- Matraces Erlenmeyer de 500 ml: 6 unidades
- Matraces Erlenmeyer de 1000 ml: 4 unidades
- Embudos de separación de 250 ml: 1 unidades
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 17 mm |
| Capacidad portante (métrico) | 15 kg |
| Intervalo de velocidad | De 30 a 420 rpm |
| Requisitos eléctricos | 115/230 V, 50/60 Hz |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 50 °C |
| Admite | 20 matraces Erlenmeyermde 100 mL, 12 matraces Erlenmeyer de 250 mL, 6 matraces Erlenmeyer de 500 mL, 4 matraces Erlenmeyer de 1000 mL, 3 embudos de separación de 250 mL |
| Tipo de producto | Agitador compacto |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Fondo (métrico) | 490 mm |
| Fondo interior (métrico) | 490 mm |
| Mostrar más |