Learn More
Cole Parmer™ HDPE, frasco rectangular compacto
Código de producto. 15638905 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15638905 4 L cada uno
1 options
Código de producto. 15638905 Proveedor Cole Parmer™ N.º de proveedor 0606112
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
HDPE, frasco rectangular compacto
  • Apilables.
  • Perfil delgado.
  • De polietileno de alta densidad.
  • conforme con FDA.
  • Tapón incluido.
  • Grifos opcionales de servicio rápido.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 1 gal
Capacidad (métrico) 4 L
Tamaño del tapón 38 mm
Tipo de tapón Tapón
Fondo (imperial) 7 cm (2,75 in)
Altura (imperial) 14 in
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto de HDPE ámbar de boca ancha
Anchura (imperial) 9 in