Learn More
Macherey-Nagel™ Fotómetro compacto PF-12 Plus
Código de producto. 15308541 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
fotómetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15308541 fotómetro cada uno
1 options
Código de producto. 15308541 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 919250
En stock
Para uso en trabajos de laboratorio y determinación de valores de corrección. Macherey Nagel El fotómetro compacto PF-12 Plus es insensible a la luz externa y permite realizar mediciones de forma sencilla.
  • Fotómetro de filtros con control por microprocesador, autoprueba y autocalibración.
  • Óptica: Rueda de filtros automática con 7 filtros de interferencia
  • Precisión de longitud de onda: ±2 nm, ancho de banda a mitad de transmisión 10-12 nm
  • Precisión fotométrica: ±1%
  • Pantalla: Pantalla gráfica retroiluminada, 64 x 128 píxeles
  • Resultado en la respectiva unidad, fecha, hora, número de muestra, ubicación de la muestra y dilución.
  • Funcionamiento: Selección de prueba mediante número de prueba o listas de parámetros 12 idiomas (de, en, fr, es, it, nl, hu, pl, pt, cz, id, si)
  • Control de Calidad: Con NANOCONTROL NANOCHECK
  • Interfaz: USB 2.0
  • Actualización: Vía Internet/PC; gratuita
  • Rango de funcionamiento: 0 - °50 C, hasta 90% de humedad relativa
  • Carcasa: Resistente al agua, IP 68
Certifications
Marcado CE
Compliance
2006/95/EG - Directiva de baja tensión, 2004/108/EG - Directiva EMC
Garantía
2 años
Especificaciones
Tipo de producto fotómetro
Tipo de pantalla Pantalla gráfica retroiluminada, 64 x 128 píxeles
Exactitud Precisión fotométrica: ±1%
Fuente de luz Lámpara de tungsteno
temp ±3 E
Longitud de onda 345/436/470/540/585/620/690 nm más 1 compartimento para filtros adicionales
Peso (métrico) 0.7 kg