Learn More
Brady™ Candados de bloqueo compactos
Código de producto. 15621127 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15621127 Rojo paquete de 6
1 options
Código de producto. 15621127 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 814116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    107.14€ / paquete de 6
    Ahorro 15.86€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Los candados de seguridad Brady Compact son una gama ligera de candados adecuados para programas de aislamiento de energía.
  • Complementan los candados de seguridad Brady y tienen las mismas características
  • El cilindro único está aislado para proteger a los trabajadores de los golpes cuando la llave está insertada y se mecaniza con precisión de 5 pines para cortes de llave más únicos y mejor resistencia a la manipulación
  • La muesca reservada y paracéntrica proporciona una seguridad óptima y el diseño especial impide que la llave se suelte hasta que se cierre el grillete del candado
  • Las cerraduras son compactas y ligeras y resisten los impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión
  • Su cuerpo no conductor y antichispazos cuenta con un diseño acanalado para facilitar el agarre y el manejo
  • Se suministra 1 llave con cada cerradura
  • Retención de la llave (la llave no se liberará hasta que el grillete del candado esté bien cerrado)’
  • Introducción personalizada y gráficos disponibles
Especificaciones
Alternate Part Number 814116
Color Rojo
Fondo (métrico) 16 mm
Altura (métrico) 64 mm
Altura de la argolla (métrico) 25,4 mm
Anchura (métrico) 32 mm
Material (cuerpo) Nailon reforzado
Material (Shackle) Aluminio
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.