Learn More
Kern Sohn Balanza compacta para laboratorio 440
Código de producto. 17371473
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
60 g
200 g
400 g
600 g
1000 g
4000 g
6000 g
Legibilidad:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad unitSize
17371473 60 g 0,001 g cada uno
17381473 200 g 0,01 g cada uno
17391473 600 g 0,01 g cada uno
17311483 400 g 0,1 g cada uno
17321483 1000 g 0,1 g cada uno
17341483 6000 g 0,1 g cada uno
17361483 4000 g 1 g cada uno
17371483 6000 g 1 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17371473 Proveedor Kern Sohn N.º de proveedor 44021A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The classic balance ideal for use in the laboratory.
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Determinación de porcentajes: permite pesar con respecto a un valor preestablecido (el 100 %) y determinar la divergencia en % con respecto a ese valor de referencia
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Capacidad 60 g
Legibilidad 0,001 g
Linealidad 0.002 g
Repetibilidad 0.001 g
Tipo Compact Precision Balance
Longitud de la cubeta (métrico) 81 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 81 mm
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter