Learn More
Buerkle™ Bidón compacto con conector roscado
Código de producto. 10757561 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
Anchura (métrico):
65 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10757561 5 l 65 mm 1 PCS
15823954 10 L 125 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10757561 Supplier Buerkle™ Supplier No. 04352050
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Se pueden almacenar y decantar diferentes líquidos en un espacio pequeño. El bidón compacto también se puede almacenar tumbado sobre el lateral.
  • Con conector roscado de 19,05 mm (0,75 in)
  • Perfecto como recipiente para ahorrar espacio
  • Se pueden almacenar y decantar diferentes líquidos en un espacio pequeño.
  • El bidón compacto también se puede almacenar tumbado sobre el lateral, por ejemplo, en un refrigerador. Es muy estable debido a la estructura acanalada y
  • PP, transparente
  • Con cierre a prueba de manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 l
Color del tapón Azul
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón A prueba de manipulación
Fondo (métrico) 335 mm
Descripción Bidón para ahorrar espacio
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 335 x 65 x 335 mm
Graduaciones Sí
Altura con tapón (métrico) 335 mm
Incluye Conector roscado de 19,05 mm (3/4 in).
Material Polipropileno
Tipo de producto Bidón
Anchura (métrico) 65 mm