Learn More
Buerkle™ Juego de bidón y llave de paso compactos
Código de producto. 10058241 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10058241 5 l 335 x 65 x 335 mm 1 PCS
15813954 10 L 335 x 125 x 335 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10058241 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 04350001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.88€
    61.35€ / paquete de 1
    Ahorro 4.53€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El conjunto se compone de un bidón compacto con prensaestopas de 5L o 10L y una llave de paso.
El conjunto se compone del bidón compacto con prensaestopas de 5L o 10L y la llave de paso.
  • PP, transparente
  • Cierre a prueba de manipulaciones
  • Contenedor esterilizable en autoclave (sin válvula)
  • Graduación de litros moldeada
  • Accesorio de soporte para recipiente de aluminio
Jerrican con llave, compacto, ahorro de espacio, polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 l
Tipo de tapón A prueba de manipulación
Color Transparente
Descripción Bidón para ahorrar espacio con llave
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 335 x 65 x 335 mm
Altura con tapón (métrico) 335 mm
Incluye Prensaestopas, llave de paso de llave
Longitud (métrico) 335 mm
Material Polipropileno
Mouth Style Rosca S50
Tipo de producto Juego de bidón y llave de paso
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 65 mm