Learn More
Buerkle™ Bidón Compact
Código de producto. 15880302 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15880302 10 L 335 x 125 x 335 mm cada uno
10464661 5 l 335 x 65 x 335 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15880302 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 04351100
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Apto para su uso con productos alimenticios; material del tapón: Polipropileno
  • Ideal como recipiente para ahorrar espacio con su anchura de 125 mm.
  • Se pueden almacenar y decantar diferentes líquidos en un espacio pequeño.
  • El bidón compacto también se puede almacenar tumbado sobre el lateral, por ejemplo, en un refrigerador. Es muy estable debido a la estructura acanalada y los lados gruesos.
  • El bidón compacto también se puede utilizar como recipiente de sedimentación.
Bidón, compacto, ahorro de espacio, polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 L
Color del tapón Azul
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón A prueba de manipulación
Fondo (métrico) 335 mm
Descripción Bidón para ahorrar espacio
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 335 x 125 x 335 mm
Para utilizar con (aplicación) Aptos para su uso con productos alimenticios
Graduaciones Litro moldeado
Altura con tapón (métrico) 335 mm
Incluye Sin conector roscado de 19,05 mm (3/4 in).
Longitud (métrico) 335 mm
Material Polipropileno
Tipo de producto Bidón
Forma Rectangulares
Anchura (métrico) 125 mm