Learn More
Brannan Termómetro Industrial Infrarrojo Compacto
Código de producto. 31810758
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura máxima:
500°c
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura máxima Tamaño de la unidad
31810758 500°c cada uno
1 options
Código de producto. 31810758 Proveedor Brannan N.º de proveedor 38/703/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.51€
    45.17€ / paquete de 1
    Ahorro 29.34€
    39% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Termómetro industrial de infrarrojos portátil
  • Termómetro infrarrojo compacto con puntero láser incorporado para mediciones rápidas y precisas
  • Rango de temperatura de -50 a +500 °C
  • Indicación de sobrealcance
  • Gran LCD retroiluminada
  • Función de retención de datos y apagado
  • Suministrado con certificado de calibración de 3 puntos
  • Suministrada con una bolsa protectora
Specifikationer
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Termómetro de infrarrojos
Temperatura máx. (imperial) 932°F
Temperatura máxima 500°c
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Calibrated Calibrado de fábrica
Pantalla LCD digital
Clasificación IP Ninguno
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.