Learn More
Syngene Sistema de imágenes en gel compacto InGenius 5 para ADN/ARN
Código de producto. 30306009 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Área de filtro:
20 x 24 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Área de filtro Tamaño de la unidad
30306009 20 x 24 cm cada uno
1 options
Código de producto. 30306009 Proveedor Syngene N.º de proveedor IG5
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Una cámara de 5 M de píxeles ofrece una resolución de píxeles exquisita y una sensibilidad inigualable. InGenius 5 utiliza una lente manual f1.4 para obtener imágenes de gel perfectas. Las opciones de iluminación interna incluyen un transiluminador UV (no incluido) y luz blanca superior para facilitar el posicionamiento y enfoque de la muestra.
  • Sistema compacto de imágenes en gel para obtener imágenes de ADN/ARN, geles de proteínas visibles y sin tinciones y autorrads.
  • El sistema InGenius 5 es un sistema potente con una innovadora cámara de 5 M píxeles que ofrece una resolución de píxeles exquisita y una sensibilidad inigualable en su clase.
  • El sistema utiliza una lente manual F1.4 para permitir una imagen de gel perfecta.
  • El área de visualización máxima es de 20 x 24 cm, lo cual es muy grande para una unidad tan pequeña y compacta.
  • Un sistema flexible con opciones de iluminación interna que incluye un transiluminador UV (se compra por separado) para trabajar con geles de ADN, sin manchas y autorrads.
  • La iluminación LED blanca superior se incluye como estándar para facilitar el posicionamiento y el enfoque de la muestra.
  • El InGenius 5 es un sistema versátil que ha sido diseñado para aplicaciones sin manchas. Su cámara permite exponer la muestra durante periodos prolongados.
  • Extraiga de forma segura sus bandas de ADN del gel de agarosa con la puerta del cuarto oscuro abierta utilizando el protector de seguridad opcional que protege al usuario cuando trabaja con rayos UV.
  • Un sistema intuitivo que permite guardar imágenes directamente en USB o red para una fácil transferencia.
  • Genere rápidamente datos cuantitativos con GeneTools software de análisis.
  • InGenius 5 viene con copias ilimitadas de GeneTools .
Especificaciones
Área de filtro 20 x 24 cm
Para utilizar con (aplicación) Imágenes de gel
Tipo de producto Sistema de imagen de geles
Tipo de pantalla Ninguno