Learn More
Mecmesin™ Dinamómetro compacto
Código de producto. 11938019
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 N
500 N
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11938019 200 N cada uno
11974068 500 N cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11938019 Proveedor Mecmesin™ N.º de proveedor 860022
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El dinamómetro compacto (CFG+) es el dinamómetro digital de bajo costo y nivel básico.
  • El dinamómetro digital CFG+ representa una alternativa muy asequible a los dinamómetros mecánicos y ofrece una precisión de ± 0,5 % de escala completa.
  • Una pantalla LCD sencilla y clara muestra las lecturas en las unidades de medida más comunes (N, kN, mN, gf, kgf, lbf y ozf).
  • Los valores se muestran en continuo cambio ‘en directo’ o congelados en la pantalla para capturar la lectura de pico.
  • Fabricado en una carcasa de plástico ABS ligera, el CFG+ tiene un teclado sencillo y viene equipado con salida RS232 para facilitar la transmisión de datos.
  • Su uso primario es como un dispositivo de mano pero su diseño hace que se pueda conectar a soportes de prueba manuales para un mayor control.
  • Todos los modelos incluyen de serie una función de advertencia de sobrecarga para reducir el riesgo de daños accidentales en el instrumento por parte de un operador.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 200 N
Altura (métrico) 133 mm
Anchura (métrico) 76 mm
Peso (métrico) 250 g