Learn More
Thermo Scientific™ Bloque, 6 x 15 ml
Código de producto. 15392225 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
No. of Places:
6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. No. of Places Tamaño de la unidad
15392225 6 cada uno
1 options
Código de producto. 15392225 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88871105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.50€
    83.30€ / paquete de 1
    Ahorro 6.20€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Para su uso con: Termobloques/baños secos compacto Thermo Scientific™
Aumente las capacidades de las aplicaciones con distintos accesorios para los baños secos/termobloques compactos Thermo Scientific™
Garantía: 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bloque de 6 × 15 ml
Capacidad (métrico) 15 ml
Para utilizar con (equipo) Termobloques/baños secos compacto Thermo Scientific™
Iluminación LED
No. of Places 6
Tipo Bloque
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 36 x 108 x 72 mm (1,4 x 4,3 x 2,8 in)