Learn More
Thermo Scientific™ Bloque, 6 x 2,0 ml
Código de producto. 15382225 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
No. of Places:
6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. No. of Places unitSize
15382225 6 cada uno
1 options
Código de producto. 15382225 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88871104
Para su uso con: Termobloques/baños secos compacto Thermo Scientific™
Aumente las capacidades de las aplicaciones con distintos accesorios para los baños secos/termobloques compactos Thermo Scientific™
Garantía: 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bloque de 6 x 2,0 ml
Capacidad (métrico) 2 mL
Para utilizar con (equipo) Termobloques/baños secos compacto Thermo Scientific™
Iluminación LED
No. of Places 6
Tipo Bloque
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 36 x 54 x 30 mm (1,4 x 2,1 x 1,2 pulg.)
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.