Descripción
Aumente las capacidades de las aplicaciones con distintos accesorios para los baños secos/termobloques compactos Thermo Scientific™
Garantía: 2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bloque de 24 x 0,2 ml |
| Capacidad (métrico) | 0,2 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Termobloques/baños secos compacto Thermo Scientific™ |
| Iluminación | LED |
| No. of Places | 24 |
| Tipo | Bloque |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 36 x 54 x 15 mm (1,4 x 2,1 x 0,6 in) |