Learn More
Socorex™ Dispensador compacto modelo 501
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador compacto |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Volumen (métrico) | De 0,2 a 2 ml |
| Incrementos | 0,1 mL |
| Modelo | 501 |
| Volumen del depósito (métrico) | 250 mL |
| Garantía | 2 años |