Learn More
Caframo™ Agitadores de varilla de par ligero de 220 V
Código de producto. 12917096
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 40 a 2010 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad unitSize
12917096 De 40 a 2010 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 12917096 Proveedor Caframo™ N.º de proveedor BDC2010U1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitadores de cabeza superdigital Cabramo™ Light Torque para una gran potencia en un tamaño compacto. Silencioso, fiable, sin mantenimiento e ideal para un uso continuo
  • El soporte, la abrazadera y el impulsor de agitación se venden por separado.
  • Stirlight: Ilumine soluciones y puestos de trabajo poco iluminados
  • Pantalla digital precisa a 1 rpm
  • Última velocidad almacenada cuando se apaga el agitador.
  • Eje pasante para un fácil ajuste del impulsor.
  • Protección contra sobrecarga
  • Rotación en sentido horario y en sentido contrario a las agujas del reloj en la inversión de BDC2010U1 digital
  • El motor de corriente continua sin escobillas proporciona la máxima potencia y no necesita mantenimiento.
  • Funciones de inicio automático y temporizador
  • Seguridad aprobada: Las aplicaciones con marcado CE incluyen: mezcla de productos químicos en una campana extractora o estación de trabajo cerrada, farmacia, suspensiones, laboratorios médicos, preparación de suero, mezcla de productos sanguíneos y reacciones.
Especificaciones
Velocidad De 40 a 2010 rpm
Capacidad 25 L
Pantalla Digital
Tensión 120/230 V
Vataje 70 W
Altura (imperial) 9,7 in
Altura (métrico) 24.7 cm
Longitud (imperial) 11 in
Longitud (métrico) 27.9 cm
Frecuencia 50/60 Hz
Caballos de fuerza 11 in
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Para utilizar con (aplicación) Mezcla de productos químicos en una campana extractora o estación de trabajo cerrada, productos farmacéuticos, suspensiones, laboratorios médicos, preparación de sueros, mezcla de productos de sangre y reacciones
Incluye 27.9 cm
Material Nailon, metal fundido
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Tipo Agitador digital reversible
Viscosidad 20.000 mPas