Learn More
Digi-Sense™ Multímetros digitales compactos
Descripción
Includes
Batería
- CAT III, 600 V
- Disponible en versiones de intervalo automático y manual
- La pantalla retroiluminada brillante tiene dígitos de 1,1'' de alto
- Detector de tensión sin contacto integrado
- La carcasa está hecha de plástico moldeado doble
- Mantenga pulsado el botón para sondear sin ver continuamente la pantalla
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Multímetro digital |
| Para utilizar con (equipo) | Equipos eléctricos |
| Longitud (imperial) | 5,875 in |
| Longitud (métrico) | 15 cm |
| Tensión | 600 V |
| Amperaje | De 0 a 10 A (CA/CC) |
| Certificaciones/conformidad | CAT II 2000 V, grado de contaminación 2, CAT III 600 V |
| Color | Azul/gris |
| Para utilizar con (aplicación) | Eléctrico, Industrial, Laboratorio, HVAC, I+D |
| Altura (imperial) | 1,875 in |
| Mostrar más |