Learn More
Digi-Sense™ Multímetros digitales compactos
Código de producto. 15850046
Change view
Click to view available options
Modelo:
Intervalo automático
Intervalo manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
15850046 Intervalo manual cada uno
15860046 Intervalo automático cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15850046 Proveedor Digi-Sense™ N.º de proveedor 2025050
Includes
Batería
Diseño compacto con tensión sin contacto
  • CAT III, 600 V
  • Disponible en versiones de intervalo automático y manual
  • La pantalla retroiluminada brillante tiene dígitos de 1,1'' de alto
  • Detector de tensión sin contacto integrado
  • La carcasa está hecha de plástico moldeado doble
  • Mantenga pulsado el botón para sondear sin ver continuamente la pantalla
Garantía
2 años
Especificaciones
Tipo de producto Multímetro digital
Para utilizar con (equipo) Equipos eléctricos
Longitud (imperial) 5,875 in
Longitud (métrico) 15 cm
Tensión 600 V
Amperaje De 0 a 10 A (solo CC)
Certificaciones/conformidad CAT II 2000 V, grado de contaminación 2, CAT III 600 V
Color Azul/gris
Para utilizar con (aplicación) Eléctrico, Industrial, Laboratorio, HVAC, I+D
Altura (imperial) 1,875 in
Altura (métrico) 4,8 cm
Incluye Cables de prueba, batería de 9 V y maletín de transporte.
Modelo Intervalo manual
Anchura (imperial) 2,75 in
Anchura (métrico) 7 cm