Learn More
Thermo Scientific™ Agitador de microplacas digital compacto
Código de producto. 15258844 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Conjunto de cables con distintos enchufes
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
15258844 Conjunto de cables con distintos enchufes 1 PCS
1 options
Código de producto. 15258844 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88880024
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aproveche la eficacia del agitador de microplacas, que cuenta con capacidad para agitar hasta cuatro microplacas en una pasada.
Aproveche la eficacia de nuestro agitador de microplacas digital compacto Thermo Scientific™, con capacidad para agitar hasta cuatro microplacas en un ciclo.
Su diseño compacto lo hace ideal para su colocación en incubadores (sin CO2), cámaras y refrigeradores (hasta a 60 °C).
  • La pantalla digital facilita la visualización
  • Intervalo del temporizador: Continuo o de 1 minuto a 99 horas 59 minutos
  • Apagado automático por sobrecarga: 4.4 kg (9.7 lb)
Garantía: 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 3 mm (0.12 pulg)
Capacidad portante (métrico) 4 kg
Exactitud del control de velocidad De ± 15 rpm a 500 rpm
Intervalo de velocidad De 150 a 1200 rpm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Tensión De 100 a 240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 60 °C
Tipo de producto Agitador
Capacidad portante (imperial) 8.8 lb.
Tipo de tapón Conjunto de cables con distintos enchufes
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (imperial) 13 in
Fondo de la bandeja (imperial) 7.3 pulg
Fondo (métrico) 329mm
Fondo de la bandeja (métrico) 185mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5 in., 127 mm
Altura (imperial) 5 in
Altura (métrico) 127mm
Anchura (imperial) 9.8 pulg
Anchura (métrico) 249mm
Peso con embalaje (imperial) 17 lb.
Peso con embalaje (métrico) 7.7 kg
Pantalla Digital
Intervalo del temporizador De 1 min a 99 h 59 min/continuo
Garantía y oferta de servicio 2 años
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.