Learn More
Gilac™ Contenedor de pan compacto
Código de producto. 17968671
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Beige
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17968671 Blanco cada uno
17908431 Beige cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17968671 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G180621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.90€
    92.35€ / paquete de 1
    Ahorro 48.55€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El recipiente compacto para pan es adecuado para el nuevo tamaño de baguette. Perforado para mantener los productos frescos.
  • Contenedor de pan compacto, adecuado para el nuevo tamaño de baguette.
  • Perforado para mantener los productos frescos.
  • Altura de dos contenedores de pan de 120 L anidados: 73,5 cm / Apilados: 109,5 cm
Especificaciones
Tipo de producto Contenedor de pan
Material Polietileno
Color Blanco
Volumen (imperial) 31,7 gal
Volumen (métrico) 120 L