Learn More
Estación de transferencia por aspiración/presión modelo serie 2511
Código de producto. 11746099 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
9,2/ l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
11746099 9,2/ l/min cada uno
1 options
Código de producto. 11746099
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice estas estaciones de vacío para una gran variedad de aplicaciones de aspiración y filtración. Las estaciones de transferencia por aspiración/presión Fisherbrand™ modelo serie 2511 cuentan con una construcción resistente a la lejía para prolongar su vida útil y la monitorización continua del nivel de vacío. El sistema impide la ingesta de líquidos que provoca un error en la bomba de vacío.
  • índice de aspiración de líquido de 15 ml/s
  • Manguera de vacío de 1,8 m incluida
  • Tarro de receptor esterilizable en autoclave de PP de 1,2 l con parada de flujo automático
  • 2 filtros hidrófobos en línea
  • Regulador de vacío
  • Dial indicador de vacío
  • Ligera, compacta, portátil y de funcionamiento estándar
  • No recomendado para vapores orgánicos, básicos y ácidos
Aplicaciones: Filtración por aspiración y vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Vacío máx. 292 mbar
Caballos de fuerza 0,033 CV
Peso con embalaje (imperial) 11 lb
Peso con embalaje (métrico) 5 kg
Incluye Receptor de recogida esterilizable en autoclave de 1,2 l, un filtro en línea hidrófobo, desconexión automática, regulador de vacío
Certificaciones/conformidad CE
Requisitos eléctricos Motor 230 V 50 Hz con cables de potencia Schuko y UK
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20,5 x 28,5 x 25 cm (8 x 11,2 x 9,8 in)
Modelo 2511C-75
Peso (imperial) 5,7 lb
Peso (métrico) 2,5 kg
Caudal 9,2/ l/min
Frecuencia 50 Hz
Altura total (imperial) 10 in
Altura global (métrico) 25,4 cm
Longitud global (imperial) 11 in
Longitud global (métrico) 28 cm
Anchura total (imperial) 8,3 in
Tipo de bomba Estación de transferencia por aspiración/presión
Desplazamiento de aire 9,2/ l/min
Presión máxima 2,3 bar
Tensión 230 V