Learn More
Digi-Sense Sonda de surf tipo T Comp de 90 ángulos, miniconector, expuesta, 5 pies. bobina
Código de producto. 11891365 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tiempo de análisis:
≥1,25 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tiempo de análisis Tamaño de la unidad
11891365 ≥1,25 s cada uno
1 options
Código de producto. 11891365 Proveedor Digi-Sense N.º de proveedor 0850063
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Sonda de surf de ángulo 90 tipo T Comp diseñada para medir la temperatura de la superficie sin penetrar en ella.
  • Estas sondas están diseñadas para medir la temperatura de la superficie sin penetrar la superficie.
  • Ideal para monitorear superficies planas como placas calientes, hornos o moldes.
  • Cada sonda viene con una punta de perfil más bajo que otras sondas de superficie para áreas difíciles de alcanzar.
  • Tiempo de respuesta: 1,25 segundos o más.
  • Cada sonda viene con un código de color. ANSI cable enrollado: tipo J-negro, tipo K-amarillo, tipo T-azul y tipo E-violeta.
  • Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido.
  • Nota: el rango de temperatura es solo para la punta de la sonda.
  • El material del asa puede verse afectado si la sonda tiene una clasificación superior a la del asa en función del tiempo de exposición, la aplicación y el material del asa.
  • Los mangos de ABS están clasificados para 220 °F (104 °C).
  • Los mangos de PVC están clasificados para 200 °F (93 °C).
  • Los mangos de acero inoxidable tienen una clasificación de 450 °F (232 °C).
  • Los mini conectores están clasificados para 392 °F (200 °C).
Especificaciones
Tiempo de análisis ≥1,25 s
Certificaciones/conformidad ANSI
Temperatura (métrico) De -200 °C a +260 °C
Tipo Sonda de termopar
Para utilizar con (aplicación) Control de superficies planas como placas calientes, hornos o moldes
máx. (imperial) -328 °F a +500 °F
Longitud (imperial) 8,5 in
Longitud (métrico) 33,65 cm