Learn More
Abeba™ Zapatos Comfort 6809
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Piel suave de color blanco
- Suela de PU antideslizante
- Plantilla Reflexor reemplazable con protuberancias (n.º de artículo 3572)
- Antiestático
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- 2 correas ajustables en el empeine
- Cierre de doble velcro
- Costura cosida a mano
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB |
| Color | Blanco |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 36 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 6809 |