Learn More
Combretastatina A4, TRC
Código de producto. 30367660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367660 5 mg 5 miligramos
30356464 50 mg -
30357201 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367660 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6430005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117048-59-6
Fórmula molecular C18 H20 O5
Peso molecular (g/mol) 316.35
Nombre IUPAC 2-metaxi-5-[(Z)-2-(3,4,5-trimetoxifenil)etil]fenol
SMILES COc1ccc(\C=C/c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Combretastatin A-4
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20O5/c1-20-15-8-7-12(9-14(15)19)5-6-13-10-16(21-2)18(23-4)17(11-13)22-3/h5-11,19H,1-4H3/b6-5-
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.1311