Learn More
Combretastatina A4 Sal Fosódica Fosódica, TRC
Código de producto. 30365684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365684 50 mg 50 miligramos
30364472 25 mg -
30365428 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC64302550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168555-66-6
Fórmula molecular C18 H19 O8 P . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 440.29
Nombre IUPAC disodio; [2-metoxi-5-[(Z)-2-(3,4,5-trimetoxifenil)etil]fenilo] fosfato
SMILES [Na+].[Na+].COc1ccc(\C=C/c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)cc1OP(=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Combretastatin A-4 Phosphate, Disodium Salt
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21O8P.2Na/c1-22-14-8-7-12(9-15(14)26-27(19,20)21)5-6-13-10-16(23-2)18(25-4)17(11-13)24-3;;/h5-11H,1-4H3,(H2,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/b6-5-;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.0613