Learn More
Combretastatina A4 Sal Fosódica Fosódica, TRC
Product Code. 30364472
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30364472 25 mg -
30365428 10 mg 10 miligramos
30365684 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30364472 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC64302525MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 168555-66-6
Fórmula molecular C18 H19 O8 P . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 440.29
Nombre IUPAC disodio; [2-metoxi-5-[(Z)-2-(3,4,5-trimetoxifenil)etil]fenilo] fosfato
SMILES [Na+].[Na+].COc1ccc(\C=C/c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)cc1OP(=O)([O-])[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Combretastatin A-4 Phosphate, Disodium Salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21O8P.2Na/c1-22-14-8-7-12(9-15(14)26-27(19,20)21)5-6-13-10-16(23-2)18(25-4)17(11-13)24-3;;/h5-11H,1-4H3,(H2,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/b6-5-;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.0613