Learn More
Combretastatin A4, MedChemExpress
Código de producto. 16433946
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16433946 25 mg 25 miligramos
16419268 10 mg 10 miligramos
16401688 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16433946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2146
MedChemExpress Combretastatin A4 is a microtubule-targeting agent that binds β-tubulin with Kd of 0.4 μM.
Combretastatin A4 is a microtubule-targeting agent that binds β-tubulin with Kd of 0.4 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Combretastatin A4
CAS 117048-59-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H20O5
Cantidad 25 mg
Sinónimo CRC 87-09
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (316.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(/C=C\C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=CC=C1OC
Peso molecular (g/mol) 316.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.35
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death