Learn More
Greiner Bio-One ComboPlate™ de 24 pocillos, placa de cristalización de proteínas, preengrasada
Descrizione
- El poliestireno virgen de alta claridad combinado con fondo sin distorsión proporciona propiedades ópticas para la inspección microscópica del crecimiento del cristal
- El anillo elevado aplanado alrededor de cada pocillo reduce el riesgo de contaminación cruzada
- La tapa de protección elevada protege los cubreobjetos y el sellador durante el transporte y almacenamiento
- Fondo de pocillo plano
Specifica
Specifica
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 4 x 6 |
| Envase | Bolsas interiores de 6 |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 24 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Preengrasado |
| Forma del pocillo | Plano |
| N.º por caja | 24 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?