Learn More
WTW™ Electrodo selectivo de fluoruro combinado
Código de producto. 10163482
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
DIN
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
10163482 DIN cada uno
1 options
Código de producto. 10163482 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 106667
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Los electrodos combinados de tipo 800 son excelentes en su manejo y ofrecen la oportunidad adicional de medir también pequeños volúmenes de muestra, ya que los electrodos de ión selectivo y de referencia se combinan en una varilla compacta. Además, convencen por su excepcional relación precio/rendimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Medir volúmenes de muestra pequeños
Tipos de conector DIN
Descripción Electrodo selectivo de fluoruro combinado