Learn More
Patrón de combinación de sustitutos semivolátiles, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11974874 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11974874 1 mL 1 ML
1 options
Código de producto. 11974874 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLPSSURR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.26€
    99.05€ / 1 ml
    Ahorro 36.21€
    26% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
2,4,6-Tribromofenol118-79-62000μg/ml
2-Fluorofenol367-12-42000μg/ml
Fenol-d613127-88-32000μg/ml
2-Fluorobifenilo321-60-81000μg/ml
Nitrobenceno-d54165-60-01000μg/ml
p-Terfenilo-d141718-51-01000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Combination Semivolatile Surrogate Standard
Nombre de nota CLP SOW 2/88
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
Concentration or Composition Notes El Certificado de Análisis informa de los analitos objetivo con un ±2% de precisión y corrige la pureza de la materia prima.
Métodos Para métodos de la EPA CLP de EE. UU.
Técnica GC-MS
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Solvent or Matrix MeCl:Acetona
Cantidad 1 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Combination Semivolatile Surrogate Standard
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, acetone, nitrobenzene-d5
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio