Learn More
B Braun™ Conos de cierre Combi-Stopper
Código de producto. 10712393
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10712393 Azul paquete de 100
10500053 Rojo paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10712393 Proveedor B Braun™ N.º de proveedor 4495152
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los conos de cierre B Braun™ Combi-Stopper son adecuados para cierres estériles de conjuntos de jeringa e IV
  • Accesorio macho y hembra Luer Lock
  • Fabricadas con PE (polietileno)
  • Cierre estéril de todo tipo de accesos de IV abiertos en los equipos de IV
  • Cierre estéril de jeringas precargadas
  • Disponibles en rojo, azul y blanco
  • Caja de 100 unidades
Especificaciones
Material Polietileno
Color Azul
Tipo de producto Combi Stopper
Tipo de conexión Luer Lock
Esterilidad Estéril