Learn More
Ansell™ Comaflame
Código de producto. 15886942 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño: 11
Código de producto.
15886942 Tamaño: 11
1 options
Código de producto. 15886942 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor F081110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Excelente aislamiento térmico, en particular en el dorso de la mano, posible gracias al poder reflexivo de los rayos térmicos del Kevlar™ con aluminio/Preox.
  • Guantes resistentes a altas temperaturas.
  • Permite el contacto hasta a los 700°C.
  • El guante protege al usuario contra temperaturas de 500°C durante 23 segundos.
  • Índice reforzado sin costuras. Buena resistencia a la abrasión y al corte.
  • Certificado conforme a las normas EN420+A1 (Requisitos generales), EN388 (Riesgos mecánicos) y EN407 (calor y/o fuego) por el laboratorio homologado Centexbel. Fabricado bajo el sistema de garantía de calidad CE, establecido por el organismo Centexbel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™
Certificaciones/conformidad EN388:2003/334X, EN407/44XXXX
Clasificación Categoría III
Material del manguito Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™
Descripción Excellent thermal insulation.
Coating Material Dupont™ Kevlar™ aramid fiber felt lining
Color Negro, Silver
Desechables Reusable
Grado Uso industrial
Hand Específico
Latex Free Sí
En polvo sin polvo
Tipo de producto Mechanical Protection Gloves (Heavy-duty)
Tamaño 10
Esterilidad No estéril
Modelo Comaflame
Temperatura máx. (imperial) 700 C
Estilo de dedo dedos completos
Para utilizar con (aplicación) Protección mecánica
Para utilizar con (equipo) Special Purpose, suitable for heavy duty
Guantes con puño de color Negro
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Dupont™ Kevlar™ aramid fiber felt lining
Tipo de empaquetado 1 pair in a bag; 6 pair in a masterbag; 8 masterbags in a carton
Cantidad 48 pair
Resistente a Heat
Serie Comaflame series
Dimensiones (L x An) 400 mm
Longitud (imperial) 400 mm
Peso (métrico) 0.263 g