Learn More
Ansell™ Guantes de cuero de alta resistencia Comacier VHP Plus
Código de producto. 15535746 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15535746 10 12 pares
15545746 11 12 pares
15555746 8 12 pares
15565746 9 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15535746 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 97039100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Proporcionan protección contra los cortes, al mismo tiempo que ofrecen gran flexibilidad y comodidad. Los guantes de cuero de altas prestaciones Ansell Comacier VHP Plus están fabricados con fibras de alto rendimiento que utilizan la tecnología de tejido Techcor™.
  • Guantes de alta resistencia para protección mecánica
  • Guantes tejidos sin costuras de peso medio y calibre 10
  • El puño tejido garantiza un buen ajuste
  • Sistema único de trazabilidad en la etiqueta de tela
  • Palma, dedos y reborde de cuero para una protección óptima
  • Proporciona los niveles más altos de resistencia mecánica
  • Buena flexibilidad y comodidad
  • Agarre superior cuando se utiliza en presencia de aceites y grasas gracias a la palma de cuero
Aplicaciones:
  • Manipulación de piezas metálicas pesadas y aceitosas
  • Manipulación de piezas metálicas con bordes irregulares o afilados
  • Imprenta y estampado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2003
Color Gris
Acabado exterior Palma de cuero
Material Cuero
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 10
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Techcor™
Tipo de empaquetado 12 pares por bolsa, 10 bolsas por caja
Serie VHP Plus
Longitud (métrico) 240 a 260 mm