Learn More
uvex Tapones para los oídos com4-fit, bolsa suelta
Código de producto. 17767539 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color: Naranja
Código de producto.
17767539 Color: Naranja
1 options
Código de producto. 17767539 Proveedor uvex N.º de proveedor 2112006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.30€
    35.16€ / 200 pares
    Ahorro 1.14€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
El com4-fit está fabricado con espuma suave que ofrece una comodidad real, incluso cuando se usa durante períodos prolongados.
  • Tapones de seguridad para los oídos
    Buscar color (filtro): Naranja
  • Sin cable
  • Tamaños: S
  • Valor H (valor de aislamiento acústico para ruido de alta frecuencia): 33 dB
  • Valor M (valor de aislamiento acústico para ruido de frecuencia media): 30 dB
  • Valor L (valor de aislamiento acústico para ruido de baja frecuencia): 29 dB
  • No reutilizable (NR)
  • Detectabilidad: No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 352-2
Tamaño Estándar
Tipo de empaquetado Bolsa suelta
Pares por paquete 200
Material del enchufe Poliuretano
Reducción del ruido nominal (RRN) 33 dB
Corded Sin cordón
Plug Shape Óvalo
Tipo de producto Tapones para oídos
Desechables Un solo uso
Metal Detectable Sí
Dieléctrico/a/s Sí