Learn More
Coluracetam, MedChemExpress
Código de producto. 16439867
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16439867 5 mg 5 miligramos
16437366 100 mg 100 miligramos
16427398 10 mg 10 miligramos
16413427 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16439867
Marca: Medchem Express HY17553
MedChemExpress Coluracetam(MKC-231) is a new choline uptake enhancer.
Coluracetam(MKC-231) is a new choline uptake enhancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coluracetam
CAS 135463-81-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23N3O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo MKC-231
Información de solubilidad DMSO : ≥ 20 mg/mL (58.58 mM) ∣H2O : 0.4 mg/mL (1.17 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=C2C(OC(C)=C2C)=NC3=C1CCCC3)CN4C(CCC4)=O
Peso molecular (g/mol) 341.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.4
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation