Learn More
Macherey-Nagel™ Columna HPLC de modo mixto de amino (NH2) Macherey-Nagel™, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Tienda Macherey-Nagel ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Área de la superficie | 350 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L8 |
| Mostrar más |