Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus, columnas para purificación de ARN con columna de eliminación de ADN
Descripción
NucleoSpin™ RNA Plus
- Aislamiento eficaz y rápido de ARN de células y tejidos
- El sistema de dos columnas incluye columnas de eliminación de ADNg y columnas de unión de ARN
- Columnas de eliminación de ADNg NucleoSpin™: no requiere tiempo por digestión de ADNasaR
- Manipulación cómoda: aclarado de lisados y eliminación de ADNg en una columna en un paso
- Nuevo tampón de lisis eficaz: sin necesidad de b-mercaptoetanol ni TCEP
- Variedad de materiales de muestra: células cultivadas, tejido animal, tejido vegetal, microorganismos
- Las aplicaciones posteriores incluyen RT-PCR en tiempo real, Northern blotting, extensión de primer, tecnología de matriz y ensayos de protección de ARNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Anillo azul |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente (18-25 °C) |
| Formato | Minicolumna de centrifugación |
| Isolation Technology | Membrana de sílice |
| Volumen de elución | 30 - 120 μL |
| Tipo de muestra | Células bacterianas o de levadura cultivadas, Tejido humano o animal |
| Eficacia | Capacidad de fijación: 200 μg |
| Tipo de producto final | ARN (con RIN típico > 9) |
| Para utilizar con (equipo) | NucleoSpin™ Kits de ARN plus |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ARN |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- NucleoSpin RNA Plus
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- MIXTURE LIST-Contain: ethyleneglycol diacetate / guanidinium thiocyanate /guanidine hydrochloride, ethanol