Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cabezal en columna con llave de paso de válvula
Código de producto. 10274481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10274481 1 Unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10274481 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05170111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00€
    910.24€ / paquete de 1
    Ahorro 489.76€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Fabricados con tubos DURAN™. El cabezal en columna Lenz Laborglasinstrumente™ con llave de paso de válvula es de PTFE para un ajuste fácil y preciso e incluye una junta esmerilada NS 14/23 para termómetros con una longitud de ajuste de 55 mm.
  • Con válvula de PTFE
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Tipo de conexión NS 14/23
Material Tubos de politetrafluoroetileno (DURAN)
Incluye Válvula de PTFE
Cantidad 1 Unidad