Descripción
- Las abrazaderas de acero inoxidable resistentes a la corrosión proporcionan una excelente resistencia química, durabilidad y se pueden esterilizar en autoclave. Las abrazaderas de cinc chapadas en níquel ofrecen una alta resistencia a la tracción a un precio económico.
- Evite los accidentes en el laboratorio Las versátiles abrazaderas multiusos LabJaws sujetan de forma segura el material de vidrio y los objetos con forma irregular. Seleccione entre una gran variedad de tamaños de agarre, estilos de dientes y tipos de ajuste.
- Elija entre una gran variedad de abrazaderas LabJaws especializadas con características ajustables para proporcionar la adaptación perfecta para utensilios de laboratorio como termómetros, termopares, columnas, embudos y matraces de fondo redondo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Abrazadera de columna |
| Material | Acero inoxidable |
| Descripción | Abrazadera, especialidad, columna, CLS-COLMNSS |
| Diámetro (métrico) | 11 mm |
| Longitud (imperial) | 11,10 in |
| Longitud (imperial) del brazo | 8,310 in |
| Longitud (métrico) | 282,00 mm |
| Longitud (métrico) del brazo | 211 mm |
| Tamaño | Pequeño |
| Tamaño (métrico) del asa | 65 a 89 mm |
| Mostrar más |