Learn More
Columbin, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Columbin |
| CAS | 546-97-4 |
| Fórmula molecular | C20H22O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (1R,4R,4aR,6aR,9S,10aS,10bS)-9-(3-Furanyl)-1,4,4a,5,6,6a,9,10,10a,10b-decahydro-4-hydroxy-4a,10a-dimethyl-1,4-etheno-3H,7H-benzo[1,2-c:3,4-c']dipyran-3,7-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22O6/c1-18-9-14(11-5-8-24-10-11)25-16(21)12(18)3-6-19(2)15(18)13-4-7-20(19,23)17(22)26-13/h4-5,7-8,10,12-15,23H,3,6,9H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,18+,19+,20+/m0/s1 |
| SMILES | OC1=CC=C(/C=C2C([N+]([O-])=O)=C(C)CS/2(=O)=O)C=C1OC |
| Nombre IUPAC | (1S,2S,3S,5S,8R,11R,12S)-5-(furan-3-il)-12-hidroxi-3,11-dimetil-6,14-dioxatetraciclo[10.2.2.02,11.03,8]hexadec-15-eno-7,13-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 358.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.1416 |