Learn More
Columbin, MedChemExpress
Código de producto. 16464827
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464827 50 mg 50 miligramos
16448968 10 mg 10 miligramos
16431398 5 mg 5 miligramos
16423866 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16464827 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0389
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Columbin is an orally active diterpenoid furanolactone from Calumbae radix, has anti-inflammatory and anti-trypanosomal effects. Columbin selectively inhibits COX-2 (EC50=53.1 μM) over COX-1 (EC50=327 μM).
Columbin is an orally active diterpenoid furanolactone from Calumbae radix, has anti-inflammatory and anti-trypanosomal effects. Columbin selectively inhibits COX-2 (EC50=53.1 μM) over COX-1 (EC50=327 μM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Columbin
Forma física Solid
CAS 546-97-4
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22O6
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (279.03 mM)
SMILES O=C1[C@](C=C2)(O)[C@@](CC3)(C)[C@@]([C@@](C[C@@H](C4=COC=C4)O5)(C)[C@]3([H])C5=O)([H])[C@]2([H])O1
Peso molecular (g/mol) 358.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.39
Porcentaje de pureza 99.77%