Learn More
Columbianadin, MedChemExpress
Código de producto. 16494817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494817 50 mg 50 miligramos
16493856 25 mg 25 miligramos
16448958 10 mg 10 miligramos
16431388 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0362
MedChemExpress Columbianadin, a natural coumarin from, is known to have various biological activities including anti-inflammatory and anti-cancer effects.
Columbianadin, a natural coumarin from, is known to have various biological activities including anti-inflammatory and anti-cancer effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Columbianadin
CAS 5058-13-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20O5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (101.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C=C(C)\C(OC(C)([C@@H]1CC2=C(O3)C(C=CC3=O)=CC=C2O1)C)=O
Peso molecular (g/mol) 328.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.36
Porcentaje de pureza 99.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death