Learn More
Thermo Scientific™ Agar CNA Columbia con sangre de caballo
Descripción
Reconocer más fácilmente los cocos grampositivos mediante el agar de CNA de sangre de caballo Thermo Scientific™ Columbia, un medio selectivo para el aislamiento de estafilococos y estreptococos de muestras clínicas y de alimentos.
El agar CNA Columbia con sangre de caballo contiene antibióticos para inhibir las especies S. albus y Micrococcus, así como bacilos grampositivos y gramnegativos. Suprime el crecimiento de especies de Proteus, Klebsiella y Pseudomonas mientras que permite el crecimiento ilimitado de S. aureus, estreptococos hemolíticos y enterococos. Con este medio, es más fácil reconocer cocos grampositivos importantes y aislarlos de poblaciones bacterianas mixtas presentes en muchos alimentos y muestras clínicas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo, opaco |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Descripción | Agar CNA Columbia con sangre de caballo |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 19,5 g ± 1,0 g |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |