Learn More
Thermo Scientific™ Agar sangre Columbia con sangre de carnero
Código de producto. 10515633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios:
Agar con sangre de oveja
Agar con un 5 % de sangre de oveja
Agar con un 7 % de sangre de oveja
Origen de fabricación:
Alemania
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato Tipo de medios Origen de fabricación unitSize
10515633 10/paq. Monoplaca de 90 mm Agar con un 7 % de sangre de oveja Alemania paquete de 10
10463833 10/paq. Monoplaca de 90 mm Agar con un 5 % de sangre de oveja Alemania paquete de 10
12947128 10/paq. Monoplaca de 90 mm Agar con sangre de oveja Alemania paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10515633 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PB5008A
Aísle y cultive microorganismos exigentes con reacciones hemolíticas claramente visibles (estafilococos y estreptococos) con un medio que contiene sangre de carnero.
Aísle y cultive microorganismos exigentes con reacciones hemolíticas claramente visibles (estafilococos y estreptococos) con un medio que incluye en su fórmula sangre de carnero. El agar Columbia con sangre de carnero Thermo Scientific™ favorece la hemólisis típica del Staphylococcus aureus y produce el crecimiento habitual del Streptococcus pneumonia (morfología irregular).
Cultive microorganismos exigentes con una rápida producción de colonias grandes, zonas de hemólisis claramente definidas y una buena diferenciación de las colonias para todo tipo de aplicaciones. Generalmente, el agar sangre suele ser un medio de hidrolizados de caseína o infusión de carne. La ventaja del primero radica en la rápida producción de colonias grandes, mientras que el segundo proporciona zonas claramente definidas de hemólisis y una buena diferenciación de las colonias. Esta formulación combina las virtudes de ambos para lograr un rendimiento óptimo.
El Staphylococcus aureus es un coco coagulasa positivo, catalasa positivo y grampositivo que aparece solo o formando pares, tétradas, cadenas cortas y en racimo. Suele estar presente en la piel y en la nariz de individuos sanos, pero también es una de las principales causas de infección tanto en entornos sanitarios como en comunidades de todo el mundo. El Staphylococcus aureus puede producir diversos síndromes con manifestaciones clínicas, tales como infecciones de piel y tejidos blandos, empiema, infecciones del torrente sanguíneo, neumonía, osteomielitis, artritis séptica, endocarditis, septicemia y meningitis.
Los estreptococos son cocos grampositivos, catalasa negativos y anaerobios facultativos que se presentan como pares o cadenas. Provocan una gran variedad de enfermedades clínicas, como faringitis, escarlatina, otitis media, impétigo, meningitis, sepsis neonatal , neumonía, endocarditis, osteomielitis y fascitis necrotizante. Una de las características fenotípicas más útiles de los estreptococos es la reacción hemolítica, que generalmente se clasifica como alfa, beta o gamma en función del aspecto de las zonas que rodean las colonias que crecen en agar con sangre. Los estreptococos β-hemolíticos se caracterizan además por los grupos de Lancefield basados en las diferencias antigénicas en los polisacáridos específicos de cada grupo situados en la pared celular bacteriana.
Nuestros productos se elaboran y distribuyen por todo el mundo a través de una amplia red de instalaciones propiedad de la empresa para garantizar que recibe el medio más fresco y eficaz posible. Para reducir el tiempo de entrega, se recomienda que seleccione un número de referencia de producto con el origen de fabricación más cercano a su ubicación.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo carmín, opaco
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de medios Agar con un 7 % de sangre de oveja
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.