Learn More
Thermo Scientific™ Agar Columbia con sangre de caballo
Código de producto. 12971130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12971130 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 12971130 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PB0122A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Cultive y determine las reacciones hemolíticas de organismos fastidiosos con este medio microbiológico multiusos que contiene un 5 % de sangre de caballo.
Cultive, aísle e identifique una amplia gama de microorganismos, utilizando el agar Thermo Scientific™ Columbia con sangre de caballo. La rápida producción de grandes colonias, zonas claramente definidas de hemólisis y una buena diferenciación colonial se promueve mediante la adición de sangre de caballo desfibrinada.
Tradicionalmente, las bases de agar con sangre se han hidrolizado de caseína o medios de infusión cárnicos. La ventaja de las primeras radica en la rápida producción de colonias grandes, y de las segundas, en zonas claramente definidas de hemólisis y una buena diferenciación de las colonias. La base de agar Columbia combina las virtudes de ambos tipos de medios para proporcionar un mejor rendimiento, mostrando una versatilidad y un rendimiento superiores en varias aplicaciones.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo, opaco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Agar Columbia con sangre de caballo
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.