Learn More
Thermo Scientific™ Agar Columbia con sangre de caballo achocolatada y bacitracina
Descripción
Aísle el género Haemophilus de muestras clínicas con este medio listo para su uso.
Aísle el género Haemophilus de muestras clínicas con el agar Columbia con sangre de caballo achocolatada y bacitracina Thermo Scientific™ Oxoid™. La sangre de caballo achocolatada se añade a la base de agar Columbia de uso general para suministrar los nutrientes necesarios para la proliferación de Haemophilus. La bacitracina se añade como agente selectivo para ayudar al aislamiento de Haemophilus influenzae y solventar el sobrecrecimiento de la flora competidora del tracto respiratorio.
Utilice agar Columbia con sangre de caballo de chocolate y bacitracina para el aislamiento de especies de Haemophilus a partir de muestras clínicas.
- Admite el crecimiento de Haemophilus con sangre achocolatada, de modo que se satisfacen las necesidades nutritivas.
- Mejora el aislamiento de Haemophilus influenzae gracias a que la bacitracina reduce la flora competidora del sistema respiratorio.
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
Se ha demostrado que los índices de aislamiento no se ven afectados por la adición de bacitracina; sin embargo, aumenta la cantidad de crecimiento de H. influenzae debido a la reducción de la flora competidora1.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marrón |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Descripción | Agar Columbia con sangre de caballo achocolatada y bacitracina |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 19,5 g ± 1,0 g |
| Tipo de empaquetado | Placas de 10 x 90 mm envasadas con película |
| Cantidad | 10/paq. |