Learn More
Thermo Scientific™ Agar Columbia con sangre/agar MacConkey n.º 3
Código de producto. 10727553
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Agar Columbia con sangre/agar MacConkey n.º 3
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Descripción Cantidad Tamaño de la unidad
10727553 Agar Columbia con sangre/agar MacConkey n.º 3 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 10727553 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PB5207E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Al mismo tiempo, cultive organismos fastidiosos como estafilococos y estreptococos, detecte y enumere coliformes y aísle y detecte especies de Salmonella y Shigella.
Aísle y cultive microorganismos fastidiosos con reacciones hemolíticas claramente visibles (estafilococos y estreptococos), detecte y enumere organismos coliformes como E. coli, aislando y detectando al mismo tiempo especies de Salmonella y Shigella, utilizando el agar Thermo Scientific™ Columbia con sangre/agar MacConkey n.º 3, una sola placa que incluye dos formulaciones de medios.
Lea más resultados de una sola muestra del paciente y obtenga más datos diagnósticos de microorganismos patógenos al tiempo que reduce los problemas de capacidad de almacenamiento en la incubadora con una biplaca que incluye dos medios microbiológicos ampliamente utilizados.
El agar Columbia con sangre en un lado de la placa contiene un 7 % de sangre de carnero para favorecer el crecimiento de microorganismos exigentes con formas de hemólisis claramente visibles para estafilococos y estreptococos, y proporciona un crecimiento típico de S. pneumoniae (morfología irregular).
El agar MacConkey n.º 3 del otro lado de la placa es un medio selectivo para diferenciar entre coliformes y fermentadores de lactosa y no lactosa, mientras que los cocos grampositivos se inhiben completamente.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color COL + SB: Rojo carmín, opaco. MAC3: Rojo antiguo, transparente
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción Agar Columbia con sangre/agar MacConkey n.º 3
Formato Biplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.