Learn More
Thermo Scientific™ Agar Columbia con agar sangre/chocolate
Código de producto. 10067162
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Agar Columbia con agar sangre/chocolate
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Descripción Cantidad unitSize
10067162 Agar Columbia con agar sangre/chocolate 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 10067162 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PB5202E
Lea más resultados de una muestra de paciente cuando aísle y cultive microorganismos fastidiosos y no fastidiosos en una biplaca con dos formulaciones de medios independientes.
Aísle y cultive microorganismos fastidiosos y no fastidiosos de diferentes muestras utilizando el agar Columbia con agar sangre/chocolate, una sola placa doble que incluye dos formulaciones de medios.
Obtenga más información sobre los resultados de una sola muestra de paciente y más detalles diagnósticos de organismos patógenos, a la vez que reduce los problemas de capacidad de almacenamiento en la incubadora con una placa doble que incluye dos medios microbiológicos ampliamente utilizados.
El agar Columbia con sangre de un lado de la placa contiene un 5 % de sangre de oveja para promover el crecimiento de organismos fastidiosos con formas de hemólisis claramente visibles para estafilococos y estreptococos, y genera un crecimiento típico para S. pneumoniae (morfología irregular).
El agar chocolate del otro lado de la placa es un medio altamente nutritivo para el aislamiento y cultivo de microorganismos fastidiosos como las especies de Neisseria y Haemophilus. La presencia de almidón garantiza que se absorban los metabolitos tóxicos producidos por la Neisseria, y se incluyen tampones de fosfato para prevenir cambios en el pH debido a la producción de aminas que afectarían a la supervivencia del organismo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color COL + SB: Rojo carmín, opaco. CHOC: Marrón señales, opaco
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción Agar Columbia con agar sangre/chocolate
Formato Biplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.