Learn More
Columbamine, MedChemExpress
Código de producto. 16409208
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16409208 10 mg 10 miligramos
16401618 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16409208 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0926
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Columbamine is a quaternary isoquinoline alkaloid isolated from Argemone mexicana.
Columbamine is a quaternary isoquinoline alkaloid isolated from Argemone mexicana.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Columbamine
CAS 3621-36-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20NO4
Cantidad 10 mg
Sinónimo Columbamin Dehydroisocorypalmine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 23 mg/mL (67.97 mM)
SMILES COC1=C(OC)C2=C[N+]3=C(C4=CC(O)=C(OC)C=C4CC3)C=C2C=C1
Peso molecular (g/mol) 338.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid