Learn More
Clorhidrato de Colterol, TRC
Código de producto. 30135240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135240 50 mg 50 miligramos
30133499 25 mg 25 miligramos
17971605 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC21585050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52872-37-4
Fórmula molecular C12H19NO3 • HCl
Peso molecular (g/mol) 261.75
Sinónimo 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,2-benzenediol Hydrochloride, (+/-)-?-[(tert-Butylamino)methyl]-3,4-dihydroxy-benzyl Alcohol Hydrochloride, (+/-)-N-t-Butylnoradrenaline Hydrochloride, (+/-)-tert-Butyl Noradrenaline Hydrochloride, dl-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-tert-butylaminoethanol Hydrochloride, dl-N-tert-Butylnorepinephrine Hydrochloride;
Nombre IUPAC 4-(2-(tert-butilamino)-1-hidroxietil)benceno-1,2-diol cloruro de hidrógeno
SMILES OC1=C(O)C=CC(C(CNC(C)(C)C)O)=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Colterol Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO3.ClH/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-5-9(14)10(15)6-8;/h4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.12
Porcentaje de pureza >95%